Learn More
Fisherbrand™ Fläschchen mit Gewindehals, 15-425-Gewinde, Glas, transparent
33.14 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Glas der 1. hydrolytischen Klasse
- Durchsichtig
- Flacher Boden
Spezifikation
Durchsichtig | |
Glas | |
Lagerung | |
CleanPack, Polypropylen-Box | |
8 ml | |
61 mm | |
ND15 |
16.6 mm | |
8.9 ml | |
Schraube | |
800 μl | |
Flachboden | |
100 | |
Nein |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30