Learn More
Fisherbrand™ EPA-Fläschchen mit Gewindehals, Glas
Breites Spektrum von EPA-Fläschchen aus Klar- und Braunglas.
Marke:  Fisherbrand™ 24 09 0927
91.47 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10458082
  • 108.00 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • EPA-Fläschchen können mit einem Reinheitszertifikat geliefert werden
  • EPA-Fläschchen sind mit jedem Typ von bereits zugeschraubten ND24-Schraubverschlüssen erhältlich
  • Klarglas und Braunglas
  • Erhältlich in den Größen 20 ml, 30 ml, 40 ml und 60 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gewindehals
27.5 mm
20 ml
24-400
Schraubverschluss
EPA
TOC (EPA)
Bernsteinfarbig
Glas
TOC (EPA)
20 mL
57 mm
Fläschchen
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    30
    Stunden
    3
    Minuten
    44
    Sekunden
    30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ EPA-Fläschchen mit Gewindehals, Glas > Braun, 20 ml, 57 mm Höhe