Learn More
Fisherbrand™ 9 mm Glasfläschchen mit Kurzgewinde, weite Öffnung, Braunglas
Universell mit fast allen Autosamplern kompatibel.
Marke:  Fisherbrand™ 11 09 0520
19.56 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24355" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10080952
  • 24.35 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 9 mm
  • Kurzgewinde
  • Glas
  • Weite Öffnung
  • Braun
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Beschriftungsfeld
11.6 mm
1.85 ml
Kurzgewinde
<120 μl
Flachboden
100
Ja
Bernsteinfarbig
Glas
GC, HPLC
CleanPack, Polypropylen-Box
1,5 ml
32 mm
ND9
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Fisherbrand™ 9 mm Glasfläschchen mit Kurzgewinde, weite Öffnung, Braunglas > Flacher Boden, aufgesetzt, 1,5 ml