Learn More
Fisherbrand™ EPA-Fläschchen mit Gewindehals, Glas
Breites Spektrum von EPA-Fläschchen aus Klar- und Braunglas.
Marke:  Fisherbrand™ 24 09 0839
44.20 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10758874
  • 67.95 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • EPA-Fläschchen können mit einem Reinheitszertifikat geliefert werden
  • EPA-Fläschchen sind mit jedem Typ von bereits zugeschraubten ND24-Schraubverschlüssen erhältlich
  • Klarglas und Braunglas
  • Erhältlich in den Größen 20 ml, 30 ml, 40 ml und 60 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gewindehals
27.5 mm
30 ml
24-400
Durchsichtig
Glas
TOC (EPA)
72,5 mm
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    30
    Stunden
    3
    Minuten
    44
    Sekunden
    30
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ EPA-Fläschchen mit Gewindehals, Glas > Transparent, 30 ml, 72,5 mm Höhe