Learn More
BD Emerald™ 2 ml-Luer-Lock-Spritze mit zentrischer Spitze
Eine neue Allzweck-Spritze, inspiriert von BDs stetigem Engagement für die globale Gesundheit. Die BD Emerald™-Produktlinie wurde auf nachhaltigere Weise und unter weniger Materialeinsatz produziert.
Marke: BD 307727
Beschreibung
- Grüner Stopfen und fettgedruckte Skalenmarkierungen erleichtern die Einstellung einer genauen Dosis
- Durchsichtiger Zylinder zur Visualisierung von Flüssigkeit
- Robuster Haltering, um ein versehentliches Herausziehen der Kolbenstange zu verhindern
- Flanschgröße und -form für Stabilität und Komfort bei der Anwendung
- Texturierter Daumendruck für weniger Verrutschen während der Verabreichung
- Enthält kein Naturlatex
- Minimale Abfallentsorgung – bis zu 30% weniger Material als andere Spritzen
Spezifikation
CE-Kennzeichnung, ISO 7886-1- und ISO 594-konform | |
Durchsichtig | |
100/Karton | |
Zentrisch, Luer-Lock-Anschluss |
Polypropylen (Zylinder), Polypropylen (Ansatz), Polypropylen (Kolben), Spitze aus Edelstahl | |
0,1 mL | |
2 ml | |
Ja |