Learn More
Labcon™ Eclipse™ 250 μl-Pipettenspitzen für Rainin™ LTS-Pipetten
GREENER_CHOICE
These pipette tips offer low mounting and ejection forces less than 3 kg.
22.55 € - 89.85 €
Spezifikation
Volumen (metrisch) 250 μl
Gefiltert Ungefiltert
Farbe klar
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (angloamerikanisch) 2,01 in.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 9
Produktcode Marke Sterilität Format Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Sterilität Format Preis Menge & Verfügbarkeit  
16623862
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Labcon™
1018-260-000-9
Unsteril Nachfüllpackung
42.15 €
960 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16633862
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Labcon™
1018-265-000-9
Steril Nachfüllpackung
58.14 €
960 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
16643862
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Labcon™
1018-800-000-9
Unsteril Im Beutel
29.30 €
1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
16653862
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Labcon™
1018-960-006-9
Unsteril Rack, 96
74.30 €
960 Stück
Verfügbar ab: 05-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16663862
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Labcon™
1018-965-006-9
Steril Rack, 96
89.85 €
960 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
17517786
Unterlagen ansehen
Labcon™
1018-250-000-9
Unsteril Nachfüllpackung
22.55 €
480 Stück
Verfügbar ab: 05-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17527786
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Labcon™
1018-700-006-9
Unsteril Stapelgestell
74.95 €
960 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17537786
Unterlagen ansehen
Labcon™
1018-790-006-9
Unsteril Rack, 192
78.80 €
960 Stück
Verfügbar ab: 05-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17547786
Unterlagen ansehen
Labcon™
1018-795-006-9
Steril Rack, 192
83.80 €
960 Stück
Verfügbar ab: 05-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
These pipette tips offer low mounting and ejection forces less than 3 kg.
  • If sterile, Validated Sterilization (ISO 11137) for use in Research and Medical labs
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI Resin
  • Made in USA
Spezifikation
Spezifikation
250 μl
klar
2,01 in.
Liquid Handling
Ja
Ja
Polypropylenharz
Ungefiltert
Autoklavierbar
51,3 mm
UltraFine Spitze, graduiert
Rainin™ LTS™ Pipette
Eclipse™
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon™ Eclipse™ 250 μl-Pipettenspitzen für Rainin™ LTS-Pipetten