Learn More
Labcon™ Eclipse™ 250 μl-Pipettenspitzen für Rainin™ LTS-Pipetten
These pipette tips offer low mounting and ejection forces less than 3 kg.
Marke: Labcon™ 1018-800-000-9
27.66 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
These pipette tips offer low mounting and ejection forces less than 3 kg.
- Unter sterilen Bedingungen validierte Sterilisation (ISO 11137) für Forschungs- und medizinische Labore
- ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei (nicht pyrogenisch)
- Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
250 μl | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
51,3 mm | |
ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei | |
Im Beutel | |
1000 Spitzen/Beutel | |
Rainin™ LTS™ Pipette | |
Eclipse™ | |
10, 50, 100, 200 μl |
Ungefiltert | |
klar | |
2,01 in. | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität | |
Liquid Handling | |
UltraFine Spitze, graduiert | |
Ja | |
Ja | |
Polypropylenharz |