Learn More
Labcon™ Eclipse™ 250 μl-Pipettenspitzen für Rainin™ LTS-Pipetten
GREENER_CHOICE
These pipette tips offer low mounting and ejection forces less than 3 kg.
Marke:  Labcon™ 1018-960-006-9
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16653862
  • 74.30 € / 960 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
These pipette tips offer low mounting and ejection forces less than 3 kg.
  • Unter sterilen Bedingungen validierte Sterilisation (ISO 11137) für Forschungs- und medizinische Labore
  • ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei (nicht pyrogenisch)
  • Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
250 μl
Unsteril
Autoklavierbar
51,3 mm
ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei
Rack, 96
960 Spitzen/Packung, 10 Packungen/Karton
Rainin™ LTS™ Pipette
Eclipse™
10, 50, 100, 200 μl
Ungefiltert
klar
2,01 in.
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität
Liquid Handling
UltraFine Spitze, graduiert
Ja
Ja
Polypropylenharz
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Labcon™ Eclipse™ 250 μl-Pipettenspitzen für Rainin™ LTS-Pipetten > Pipettenspitzen; Zertifizierungen/Konformität: ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität: Rack, 96; Sterilität: Nicht steril; autoklavierbar: Autoklavierbar