Learn More
Labcon™ Eclipse™ 250 μl-Pipettenspitzen für Rainin™ LTS-Pipetten
These pipette tips offer low mounting and ejection forces less than 3 kg.
Marke: Labcon™ 1018-965-006-9
85.36 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
These pipette tips offer low mounting and ejection forces less than 3 kg.
- Unter sterilen Bedingungen validierte Sterilisation (ISO 11137) für Forschungs- und medizinische Labore
- ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei (nicht pyrogenisch)
- Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
250 μl | |
Steril | |
Autoklavierbar | |
51,3 mm | |
ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei | |
E-Strahl | |
UltraFine Spitze, graduiert | |
Ja | |
Ja | |
Polypropylenharz |
Ungefiltert | |
klar | |
2,01 in. | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität | |
Liquid Handling | |
Rack, 96 | |
960 Spitzen/Packung, 10 Packungen/Karton | |
Rainin™ LTS™ Pipette | |
Eclipse™ | |
10, 50, 100, 200 μl |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92% -
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30