Learn More
Labcon™ Eclipse™ 250 μl-Pipettenspitzen für Rainin™ LTS-Pipetten
GREENER_CHOICE
These pipette tips offer low mounting and ejection forces less than 3 kg.
Marke:  Labcon™ 1018-265-000-9
53.11 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16633862
  • 58.14 € / 960 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
These pipette tips offer low mounting and ejection forces less than 3 kg.
  • Unter sterilen Bedingungen validierte Sterilisation (ISO 11137) für Forschungs- und medizinische Labore
  • ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei (nicht pyrogenisch)
  • Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
250 μl
Steril
Autoklavierbar
51,3 mm
ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei
E-Strahl
UltraFine Spitze, graduiert
Ja
Rainin™ LTS™ Pipette
Eclipse™
10, 50, 100, 200 μl
Ungefiltert
klar
2,01 in.
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität
Liquid Handling
Nachfüllpackung
960 Spitzen/Nachfüllpackung, 10 Nachfüllungen/Karton
Ja
Ja
Polypropylenharz
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Labcon™ Eclipse™ 250 μl-Pipettenspitzen für Rainin™ LTS-Pipetten > Pipettenspitzen; Zertifizierungen/Konformität: ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität: Nachfüllpackung; Sterilität: Steril, autoklavierbar: Autoklavierbar