Learn More
Labcon™ Eclipse™ 250 μl-Pipettenspitzen für Rainin™ LTS-Pipetten
These pipette tips offer low mounting and ejection forces less than 3 kg.
Marke:  Labcon™ 1018-795-006-9
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17547786
  • 83.80 € / 960 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
These pipette tips offer low mounting and ejection forces less than 3 kg.
  • Unter sterilen Bedingungen validierte Sterilisation (ISO 11137) für Forschungs- und medizinische Labore
  • ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei (nicht pyrogenisch)
  • Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
250 μl
Steril
Autoklavierbar
51,3 mm
ATP-, RNase/DNase-, Endotoxin-frei
E-Strahl
UltraFine Spitze, graduiert
Ja
Ja
Polypropylenharz
Ungefiltert
klar
2,01 in.
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Klasse VI
Liquid Handling
Rack, 192
480 Spitzen/Mini-Nachfüllpackung, 10 Nachfüllpackungen/Karton
250 μl Rainin™ LTS-Pipettierer
Eclipse™
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Labcon™ Eclipse™ 250 μl-Pipettenspitzen für Rainin™ LTS-Pipetten > Pipettenspitzen; Zertifizierungen/Konformität: ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP; Format: Rack, 192; Sterilität: Steril, autoklavierbar: Autoklavierbar