Learn More
Thermo Scientific™ Dry-Bags™ gepuffertes Peptonwasser (ISO)
Vereinfachen Sie die Nährmedienzubereitung in Lebensmittellabors mit diesem hochwertigen dehydrierten Medium im praktischen Beutelformat. Einfach öffnen, befüllen und entnehmen – so sparen Sie wertvolle Zeit im Labor.
Marke:  Thermo Scientific™ DB1049W
1405.90 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11419858
  • 1560.00 € / 10 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Explore more special offers
Description
Mehr anzeigen
Specifications
Specifications
Klare, farblose Flüssigkeit
Dry-Bags gepuffertes Peptonwasser (ISO)
Voranreicherungsmedium
Gehäuse 20L
10°bis 30 °C
Dry-Bags™, ohne Filter
10 Stück/Packung
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer4484358 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/04/2025 Catalog NumberDB1049W
Chargennummer4477890 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/03/2025 Catalog NumberDB1049W
Chargennummer4477980 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/02/2025 Catalog NumberDB1049W
Chargennummer4472902 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/12/2024 Catalog NumberDB1049W
Chargennummer4472900 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2024 Catalog NumberDB1049W
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ Dry-Bags™ gepuffertes Peptonwasser (ISO) >