Learn More
Thermo Scientific™ Dry-Bags™ gepuffertes Peptonwasser
Vereinfachen Sie die Nährmedienzubereitung in Lebensmittellabors mit diesem hochwertigen dehydrierten Medium im praktischen Beutelformat. Einfach öffnen, befüllen und entnehmen – so sparen Sie wertvolle Zeit im Labor.
985.00 € - 1530.00 €
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig, strohfarben |
---|---|
Inhalt und Lagerung | 10°bis 30 °C |
Beschreibung | Gepuffertes Peptonwasser |
Menge | 10 Stück/Packung |
Ertrag | Gehäuse 20L |
Produktcode | Marke | Format | Ertrag | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Format | Ertrag | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12650299
|
Thermo Scientific™
DB0509M |
Dry-Bags™ mit Filter | Gehäuse 20L |
1530.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
13285459
|
Thermo Scientific™
DB0509W |
Dry-Bags™, ohne Filter | Gehäuse 20L |
985.00 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Sparen Sie Zeit bei der Herstellung großer Mengen Anreicherungsmedien für die Lebensmittelmikrobiologie mit Thermo Scientific™ Dry-Bags™ mit gepuffertem Peptonwasser. Das bestrahlte Medium wird in einem leichten und durchsichtigen Kunststoffbeutel geliefert – einfach Wasser hinzufügen und das Medium ist gebrauchsfertig. Jeder Beutel liefert 20 l Medium, das durch den Auslasssschlauch entnommen werden kann.
Verwenden Sie gepuffertes Peptonwasser für die Voranreicherung vor der selektiven Anreicherung zur Isolierung von Salmonellen aus Lebensmitteln. Es liefert zudem die Bedingungen für die Wiederbelebung von Zellen, die bei Prozessen zur Lebensmittelkonservierung geschädigt wurden.
bequem
- Schnelle und einfache Zubereitung — lediglich entionisiertes Wasser über einen Sterilfilter zugeben und der Dry-Bag ist in minutenschnelle gebrauchsfertig. Vorsterilisiertes Wasser kann unter aseptischen Bedingungen ebenfalls verwendet werden.
Kostengünstig
- Leicht zu transportieren— das Abwiegen von Medien und die Sterilisation entfallen, was den Arbeitsaufwand für die Medienvorbereitung und die Anforderungen an die Ausstattung erheblich reduziert.
Sicher
- Keine Handhabung von Glasgeräten oder Abwiegen von Nährmedien, kein Einsatz von zusätzlichen Supplementen — leere Beutel werden im normalen Laborabfall entsorgt.
Garantierte Qualität
- Für jede Charge sind Qualitätszertifikate erhältlich, die den Aufwand zur Qualitätskontrolle erheblich senken.
Arbeitsablauf
- Dry-Bags sind mühelos in die Arbeitsabläufe im Labor und in Geräte wie z.B. automatische Dilutoren integrierbar.
Anwenderfreundlich
- Dry-Bags bieten ein einfaches Befüllen und Dispensieren bei gleichzeitig minimalem Training.
Platzsparend
- Die praktische Verpackung in flachen Kartons mit fünf oder zehn Dry-Bags bedeutet einen relativ geringen Platzbedarf im Vergleich zu gebrauchsfertigen Medien.
Das rehydrierte Nährmedium im Dry-Bag ist bis zu 3 Tage bei Raumtemperatur haltbar (nicht in der Nähe starker Lichtquellen aufbewahren).Dry-Bags sind mit praktischem Filter, oder ohne Filter als kostengünstigere Option, erhältlich. Für Dry-Bags ohne Filter sind autoklavierbare, wiederverwendbare Filter erhältlich (DB0200A). Für mehr Komfort empfehlen wir, die Dry-Bags mit der Thermo Scientific Peristaltikpumpe (DB2000A oder DB3000A) zu befüllen und das Medium mit dem automatischen Thermo Scientific Verdünner (DB4000A) zu füllen.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
Durchsichtig, strohfarben | |
Gepuffertes Peptonwasser | |
Gehäuse 20L |
10°bis 30 °C | |
10 Stück/Packung |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 2 Jahre