Learn More
BRAND™ Dispensette™ S Digitale Flaschenaufsatz-Dispenser
Die digitalen Dispensette™ S Flaschenaufsatzdispenser gewährleisten dank ihrer Konstruktion mit schwimmendem Kolben ein einfaches Betätigen und kommen ohne Verschleißteile aus. Die optimierten Durchflusskanäle erleichtern das Dosieren und Vorspülen, insbesondere bei Geräten mit großen Volumen. Für allgemeine Dosieranwendungen konzipiert.
Marke: BRAND™ 4600341
455.29 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: Ablassschlauch, Hilfsmittel zur Ventilmontage/Kalibrierung, Adapter aus Polypropylen, Teleskopfüllschlauch, Rückführrohr (optional), Qualitätszertifikat, Bedienungsanleitung
Beschreibung
Die digitalen Dispensette™ S Flaschenaufsatzspender verfügen über ein Design mit Schwimmkolben für eine Bedienung mit geringer Kraft und ohne Verschleißteile. Optimierte Durchflusskanäle erleichtern das Dispensieren und Befüllen, insbesondere bei Geräten mit großen Volumina. Entwickelt für g
- Neues Ablassröhrchen, mit oder ohne Umwälzventil
- Neues Ventilsystem - keine zusätzlichen Dichtungsringe notwendig, vereinfacht das Reinigen und die Vorbereitung zum Autoklavieren
- Einfaches Füllen durch optimierte Flusskanäle
- Weniger Kraftaufwand beim Dosieren - insbesondere bei großvolumigen Geräten
- Einfache Kalibriertechnik für die Anpassung der Kalibrierung in Sekunden und ohne Werkzeug
- Drehbarer Schraubverschluss - keine Störung beim Dosieren
- Einfach zu kalibrieren und einzustellen, um GLP-Richtlinien zu erfüllen
- Für die Reinigung einfach auseinanderzubauen
- Austauschbares Befüllungs- und Ablassventil mit Sicherheitsbalg (verriegelt sich, wenn das Ablassröhrchen nicht angeschlossen ist)
- Um 360° rotierbarer Ventilblock ermöglicht das Drehen des Flaschenetiketts zum Anwender
- Teleskopfüllschlauch passt sich leicht verschiedenen Flaschengrößen an
- DE-M-Kennzeichnung
Serviceleistungen
Ein Jahr
Spezifikation
0.5 % (50 μl) | |
Autoklavierbar bei 121 °C | |
Rot | |
1 bis 10 ml | |
Anwendungen: Dispensierung aggressiver Reagenzien, einschließlich konzentrierter Basen und Säuren wie H3PO4, H2SO4 (außer z. B. HCl, HNO3 und HF), Salzlösungen sowie zahlreichen organischen Lösungsmitteln |
Dispenser | |
Zertifikate: ISO 9001 | |
Mit Umwälzventil | |
Digital | |
0.05 ml |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Videos
-
Brand Dispensette S Accessories
-
Brand Dispensette S Cleaning (DE)
-
Brand Dispensette S Cleaning
-
Brand Dispensette S Startup (DE)
-
Brand Dispensette S Teaser
-
Brand Dispensette S Startup
-
Brand Dispensette S Accessories (DE)
-
Brand Dispensette S Teaser (DE)
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
12Stunden
21Minuten
55Sekunden
10 -
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
87Stunden
21Minuten
55Sekunden
10Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%