Learn More
BRAND™ Dispensette™ S Digitale Flaschenaufsatz-Dispenser
GREENER_CHOICE
Die digitalen Dispensette™ S Flaschenaufsatzdispenser gewährleisten dank ihrer Konstruktion mit schwimmendem Kolben ein einfaches Betätigen und kommen ohne Verschleißteile aus. Die optimierten Durchflusskanäle erleichtern das Dosieren und Vorspülen, insbesondere bei Geräten mit großen Volumen. Für allgemeine Dosieranwendungen konzipiert.
518.00 € - 774.00 €
Spezifikation
Produkttyp Dispenser
Autoklavierbar Autoklavierbar bei 121 °C
Zertifizierung/Konformität Zertifikate: ISO 9001
Farbe Rot
Display Digital
Mehr Spezifikationen ansehen
Beinhaltet: Ablassschlauch, Hilfsmittel zur Ventilmontage/Kalibrierung, Adapter aus Polypropylen, Teleskopfüllschlauch, Rückführrohr (optional), Qualitätszertifikat, Bedienungsanleitung
Produkte 12
Produktcode Marke Beschreibung Volumen (metrisch) Schritten Genauigkeit Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Volumen (metrisch) Schritten Genauigkeit Preis Menge & Verfügbarkeit  
15408083
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
4600361
Mit Umwälzventil 5 bis 50 ml 0.2 ml 0.5 % (250 μl)
774.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15488073
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
4600351
Mit Umwälzventil 2,5 bis 25 ml 0.1 ml 0.5 % (125 μl)
703.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15478063
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
4600310
Ohne Umwälzventil 0.1 bis 1 ml 0.005 ml 0.6 % (6 μl)
518.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15468073
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
4600341
Mit Umwälzventil 1 bis 10 ml 0.05 ml 0.5 % (50 μl)
559.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15418073
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
4600320
Ohne Umwälzventil 0,2 bis 2 ml 0.01 ml 0.5 % (10 μl)
518.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15448073
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
4600331
Mit Umwälzventil 0,5 bis 5 ml 0.02 ml 0.5 % (25 μl)
569.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15408073
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
BRAND™
4600311
Mit Umwälzventil 0.1 bis 1 ml 0.005 ml 0.6 % (6 μl)
549.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15428073
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
4600321
Mit Umwälzventil 0,2 bis 2 ml 0.01 ml 0.5 % (10 μl)
590.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15438073
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
4600330
Ohne Umwälzventil 0,5 bis 5 ml 0.02 ml 0.5 % (25 μl)
523.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15458073
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
4600340
Ohne Umwälzventil 1 bis 10 ml 0.05 ml 0.5 % (50 μl)
528.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15478073
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
BRAND™
4600350
Ohne Umwälzventil 2,5 bis 25 ml 0.1 ml 0.5 % (125 μl)
631.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15498073
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
BRAND™
4600360
Ohne Umwälzventil 5 bis 50 ml 0.2 ml 0.5 % (250 μl)
697.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die digitalen Dispensette™ S Flaschenaufsatzspender verfügen über ein Design mit Schwimmkolben für eine Bedienung mit geringer Kraft und ohne Verschleißteile. Optimierte Durchflusskanäle erleichtern das Dispensieren und Befüllen, insbesondere bei Geräten mit großen Volumina. Entwickelt für g
  • Neues Ablassröhrchen, mit oder ohne Umwälzventil
  • Neues Ventilsystem - keine zusätzlichen Dichtungsringe notwendig, vereinfacht das Reinigen und die Vorbereitung zum Autoklavieren
  • Einfaches Füllen durch optimierte Flusskanäle
  • Weniger Kraftaufwand beim Dosieren - insbesondere bei großvolumigen Geräten
  • Einfache Kalibriertechnik für die Anpassung der Kalibrierung in Sekunden und ohne Werkzeug
  • Drehbarer Schraubverschluss - keine Störung beim Dosieren
  • Einfach zu kalibrieren und einzustellen, um GLP-Richtlinien zu erfüllen
  • Für die Reinigung einfach auseinanderzubauen
  • Austauschbares Befüllungs- und Ablassventil mit Sicherheitsbalg (verriegelt sich, wenn das Ablassröhrchen nicht angeschlossen ist)
  • Um 360° rotierbarer Ventilblock ermöglicht das Drehen des Flaschenetiketts zum Anwender
  • Teleskopfüllschlauch passt sich leicht verschiedenen Flaschengrößen an
  • DE-M-Kennzeichnung
Garantie
Ein Jahr
Spezifikation
Spezifikation
Dispenser
Zertifikate: ISO 9001
Digital
Autoklavierbar bei 121 °C
Rot
Anwendungen: Dispensierung aggressiver Reagenzien, einschließlich konzentrierter Basen und Säuren wie H3PO4, H2SO4 (außer z. B. HCl, HNO3 und HF), Salzlösungen sowie zahlreichen organischen Lösungsmitteln
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Dispensette™ S Digitale Flaschenaufsatz-Dispenser