Learn More
Fisherbrand™ Delrin™ Full-Size Teströhrchengestelle, 72 x 16 mm
GREENER_CHOICE
Aus einem durchgehenden Guss. Fisherbrand™ Delrin™ Reagenzglasgestelle in voller Größe (72 x 16 mm) sind hochbeständig gegen Hitze und Chemikalien.
Marke:  Fisherbrand™ HS27512A
20.83 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15390380
  • 25.60 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Delrin™ Glasfaserverstärktes Polyoxymethylen (POM)
  • Bietet die höchste chemische und Hitzebeständigkeit (-40 bis +140°C)
  • Einzigartige tropfenförmige Öffnungen für eine bessere Retention von Röhrchen
  • Autoklavierbar
  • Spritzgegossene Markierungen für die Ausrichtung der Röhrchen
  • Stabile Bauweise für den Einsatz in Wasserbädern
  • Flache Beschriftungsfläche zur leichteren Identifizierung
Spezifikation
Spezifikation
Teströhrchengestell
Autoklavierbar
Röhrchen (16 mm), Röhrchen (5 bis 10 ml)
72
2 Tiers
Unsteril
1
127 x 250 x 70 mm
5 in.
9.8 in.
2,8 in.
12 x 6
Weiß
Fiberglasverstärktes Polyethylen
Tropfenförmige Öffnungen
Ja, wenn leer
5 bis 10 ml-Reagenzgläser
Je 1
127 mm
250 mm
70 mm
16 mm
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Delrin™ Full-Size Teströhrchengestelle, 72 x 16 mm > Farbe: Weiß, Abmessungen (L x B x H): 127 x 250 x 70 mm