Learn More
Fisherbrand™ Delrin™ Full-Size Teströhrchengestelle, 40 x 20 mm
Aus einem durchgehenden Guss. Fisherbrand™ Delrin™ Reagenzglasgestelle in voller Größe (40 x 20 mm) sind hochbeständig gegen Hitze und Chemikalien.
Marke: Fisherbrand™ HS27513B
17.03 EUR gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Mit Glasfaser verstärktes Delrin™ Polyoxymethylen (POM)
- Bietet höchste chemische und Hitzebeständigkeit (-40 bis +140°C)
- Einzigartige, tropfenförmige Öffnung für einen besseren Halt der Röhrchen
- Autoklavierbar
- Eingeprägte Koordinaten für die Ausrichtung des Röhrchens
- Stabiles Design für die Verwendung in Wasserbädern
- Flacher Markierungsbereich für eine einfachere Identifizierung
Spezifikation
Teströhrchengestell | |
Blau | |
Fiberglasverstärktes Polyethylen | |
Tropfenförmige Öffnungen | |
Ja, wenn leer | |
10 bis 18 ml-Reagenzgläser | |
-40 °C° bis +140 °C° | |
100 mm | |
252 mm | |
83 mm | |
20 mm |
Autoklavierbar | |
Röhrchen (10 bis 18 ml), Röhrchen (20 mm) | |
40 | |
Keine | |
Unsteril | |
1 Ea. | |
100 x 252 x 83 mm | |
3.9 in. | |
9.9 in. | |
3,3 in. |