Learn More
Thermo Scientific™ HEPA-Ersatzfilter und Reinigungssets
In die Kammer integrierte Thermo Scientific HEPA-Filter bieten validierbare Luftqualität der Klasse 100.
Marke: Thermo Scientific™ LT190651
Beschreibung
In die Kammer integrierte Thermo Scientific HEPA-Filter bieten validierbare Luftqualität der Klasse 100.
HEPA-Schwebstofffilter
- 99.97 % Filterleistung bei 0.3 μm
- Kompatibel mit allen Thermo Scientific™ Brutschränken der Modelle Forma™ Serie II 3110, Steri-Cycle™ und Forma™ Serie 310 (mit optionalem HEPA-Schwebstofffiltersystem)
- Hauptkammerfilter einzeln oder im Pack mit weiteren Inline-Kammerfiltern lieferbar
Dekontaminationskits
- Bestehend aus Filtern für schwer zu reinigende Kammern, Dichtungen (außer Türen) und Schläuche
- Verringert Ausfallzeiten und Arbeitskosten bei der Dekontamination
Spezifikation
Kit zum Austausch der internen Kammer mit HEPA, Dichtungen und anderen Teilen | |
Für 3110 Inkubatoren der Serie | |
LED | |
Zubehör, Dekontaminationskit |