Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Sucrose, 99.7 %, für Biochemie Artikelnummer.: 10134050
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Sucrose, 99.7 %, für Biochemie
Artikelnummer. 10134050
1 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Fasertrommel
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Artikelnummer. 10134050
Marke: Thermo Scientific Chemicals 177140010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
D(+)-Sucrose, CAS Nr. 57-50-1, ist ein Disaccharid, das in einer Vielzahl biochemischer Anwendungen wie der Proteinaufreinigung verwendet wird.Es wird auch als Zucker, Saccharose, Alpha-D-Glucopyranosid und D-(+)-Saccharose bezeichnet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • D(+)-Sucrose ist ein Disaccharid-Kohlenhydrat
  • Es wird auch als Zucker, Saccharose, Alpha-D-Glucopyranosid und D-(+)-Saccharose bezeichnet
Anwendungen
  • D(+)-Sucrose kann für die Protein- und Nukleinsäure-Reinigung verwendet werden
  • Seine Fettsäureester haben Laboranwendungen in transdermalen Systemen
  • Es wird auch für die Saccharosegradientenzentrifugation verwendet, die zur selektiven Isolierung von Nocardia-Arten aus Boden eingesetzt werden kann
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-50-1
Summenformel C12H22O11
Molekulargewicht (g/mol) 342.30
MDL-Nummer MFCD00006626
InChI-Schlüssel CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Synonym sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-2,5-Bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D(+)-Sucrose
Schmelzpunkt 190.0°C to 192.0°C
Farbe Farblos
pH 6.5 to 7.5 (10% soln.)
Verlust bei Trocknung 0.1 % max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99.7% min. (HPLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 1 kg
Beilstein 31424
Merck Index 159012
Spezifische Drehung (20°C, 589nm) (c=26, H2O) > +65.9°
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1970g/L (15°C). Other solubilities: moderately soluble in glycerol and pyridine
Formelmasse 342.29
Reinheit (%) 99.7%
Güte Biochemie
Unlösliche Stoffe 0.0007% max. (in water)
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0463305 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/07/2024 Catalog Number177140250,177140010,177142500,177140050
ChargennummerA0453886 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number177140250,177140010,177142500,177140050
ChargennummerA0453885 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number177140250,177140010,177142500,177140050
ChargennummerA0447978 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/04/2023 Catalog Number177140250,177140010,177142500,177140050
ChargennummerA0420137 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/12/2022 Catalog Number177140250,177140010,177142500,177140050
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Sucrose, 99.7 %, für Biochemie >