Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Sucrose, 99.7 %, für Biochemie
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Fasertrommel
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
- D(+)-Saccharose ist ein Disaccharid-Kohlenhydrat
- Sie wird auch als Zucker, Saccharose und Alpha-D-Glucopyranosid bezeichnet
Anwendungen
- D(+)-Saccharose kann für die Protein- und Nukleinsäure-Aufreinigung verwendet werden
- Ihre Fettsäureester haben Laboranwendungen in transdermalen Systemen
- Sie wird auch für die Saccharosegradientenzentrifugation verwendet, die zur selektiven Isolierung von Nocardia-Arten aus Boden eingesetzt werden kann
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | D(+)-Sucrose |
Schmelzpunkt | 190.0°C to 192.0°C |
Farbe | Farblos |
pH | 6.5 to 7.5 (10% soln.) |
Verlust bei Trocknung | 0.1 % max. |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99.7% min. (HPLC) |
Verpackung | Plastikeimer |
Menge | 5 kg |
Beilstein | 31424 |
Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Sucrose, 99.7 %, für Biochemie >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur