Learn More
Thermo Scientific Chemicals Saccharose, 99 %
Beschreibung
Verwendet für die Reinigung von Proteinen in Saccharose-Dichtegradientenstudien. Saccharose wird vielfach in Arzneimitteln verwendet, um unverdaulichen Chemikalien einen angenehmeren Geschmack zu verleihen. Es wird in vielen medizinischen Darreichungsformen wie Kautabletten, Sirupe, Tabletten oder Klebstoffen verwendet. Heutzutage wird Saccharose hauptsächlich in Lebensmitteln verwendet. Die Fettsäureester der Saccharose finden in transdermalen therapeutischen Systemen Anwendung. Die Saccharosegradientenzentrifugation spielt außerdem bei der selektiven Isolierung von Nocardia spp. aus dem Boden eine wichtige Rolle.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Wasserlöslich. Schwer löslich in Alkohol, Methanol. Unlöslich in Diethylether.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Saccharose |
Schmelzpunkt | 186°C to 190°C |
Dichte | 1.58 |
Geruch | Geruchsneutral |
Menge | 500 g |
Beilstein | 90825 |
Merck Index | 14,8881 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. Slightly soluble in alcohol,methanol. Insoluble in diethyl ether. |
Optische Drehung | +66.5° (c=10 in Water) |
Formelmasse | 342.3 |