Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Saccharose, ≥ 99 %, zur Analyse
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• D(+)-Sucrose ist ein Disaccharid-Kohlenhydrat
• . Es wird auch als Zucker, Saccharose, Alpha-D-Glucopyranosid und D-(+)-Saccharose bezeichnet
Anwendungen
• D(+)-Sucrose kann für die Aufreinigung von Proteinen und Nukleinsäuren verwendet werden
• Die Fettsäureester haben Laboranwendungen in transdermalen Systemen
• Sie wird auch für die Saccharosegradientenzentrifugation verwendet, die zur selektiven Isolierung von Nokardia-Arten aus Boden eingesetzt werden kann
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | D(+)-Sucrose |
Farbe | Weiß |
Verlust bei Trocknung | 0.1% max. |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99+% |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Menge | 250 g |
Spezifische Drehung | +66.3° to +67.0° (24°C, 589nm) (c=26, H20) |
IUPAC-Name | (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-2,5-Bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol |
Formelmasse | 342.29 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0466893 | Analysenzertifikat | 15/10/2024 | 220900010,220900025,220902500 |
A0445657 | Analysenzertifikat | 19/01/2024 | 220900010,220900025,220902500 |
A0457112 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 220900010,220900025,220902500 |
A0434304 | Analysenzertifikat | 14/09/2021 | 220900010,220900025,220902500 |
A0422450 | Analysenzertifikat | 07/09/2020 | 220900010,220900025,220902500 |