Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Sucrose, RNase- und DNase-frei, ≥99 %, für biochemische Zwecke Artikelnummer.: 10239610
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Sucrose, RNase- und DNase-frei, ≥99 %, für biochemische Zwecke
Artikelnummer. 10239610
1 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Fasertrommel
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Artikelnummer. 10239610
Marke: Thermo Scientific Chemicals 419760010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
D(+)-Sucrose, CAS Nr. 57-50-1, ist ein Disaccharid, das in einer Vielzahl biochemischer Anwendungen wie der Proteinaufreinigung verwendet wird.Es wird auch als Zucker, Saccharose, Alpha-D-Glucopyranosid und D-(+)-Saccharose bezeichnet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• D(+)-Sucrose ist ein Disaccharid-Kohlenhydrat
• Es wird auch als Zucker, Saccharose, Alpha-D-Glucopyranosid und D-(+)-Saccharose bezeichnet
Anwendungen
• D(+)-Sucrose kann für die Aufreinigung von Proteinen und Nukleinsäuren verwendet werden
• Die Fettsäureester haben Laboranwendungen in transdermalen Systemen
• Sie wird auch für die Saccharosegradientenzentrifugation verwendet, die zur selektiven Isolierung von Nokardia-Arten aus Boden eingesetzt werden kann
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-50-1
Summenformel C12H22O11
Molekulargewicht (g/mol) 342.30
MDL-Nummer MFCD00006626
InChI-Schlüssel CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Synonym sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-2,5-Bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D(+)-Sucrose
Namenshinweis RNAse Free and DNAse Free
Schmelzpunkt 190.0°C to 192.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (ELSD) (HPLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 1 kg
Beilstein 31,424
Merck Index 15,9012
Löslichkeitsinformationen (10% in water) Clear colorless
Formelmasse 342.29
Reinheit (%) 99+%
Güte Biochemie
Physikalische Form Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0463614 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/06/2024 Catalog Number419762500,419760250,419760010,419760050
ChargennummerA0459940 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/02/2024 Catalog Number419762500,419760250,419760010,419760050
ChargennummerA0454458 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number419762500,419760250,419760010,419760050
ChargennummerA0445444 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/09/2022 Catalog Number419762500,419760250,419760010,419760050
ChargennummerA0400145 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/06/2022 Catalog Number419762500,419760250,419760010,419760050
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Sucrose, RNase- und DNase-frei, ≥99 %, für biochemische Zwecke >