Learn More
Imidazol, 99%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10696502
Imidazol, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10696502
500 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10696502
Marke: Thermo Scientific Acros 122025000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Imidazol, >-98,5 %, C3H4N2, CAS-Nummer-288-32-4, 1,3-Diaza-2,4-cyclopentadien, 1,3-Diazol, Glyoxalin, Glyoxalin, Imidazol, Imidazol, Iminazol, Imutex, Miazol, Pyrro b Monazol, 500 g, 99 %, 23, 45, 255,0 bis 256,0 °C, CHEBI:16069, weiß bis gelb, 01,492; 02,220, 145 °C, 68,08
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 288-32-4
Summenformel C3H4N2
Molekulargewicht (g/mol) 68.08
MDL-Nummer MFCD00005183
InChI-Schlüssel RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole
PubChem CID 795
ChEBI CHEBI:16069
IUPAC-Name 1H-Imidazol
SMILES N1C=CN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Imidazole
Schmelzpunkt 86,0 °C bis 90,0 °C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 255.0°C to 256.0°C
Flammpunkt 145°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 500 g
Beilstein 23, 45
Fieser 01,492; 02,220
Merck Index 15, 4953
Formelmasse 68.08
Dampfdruck 0.003mbar at 20°C
Reinheit (%) ≥98.5%
Physikalische Form Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0464298 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/07/2024 Catalog Number122025000,122020050,122021000,122020020,122020100
ChargennummerB0155242 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number122025000,122020050,122021000,122020020,122020100
ChargennummerA0462504 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/05/2024 Catalog Number122025000,122020050,122021000,122020020,122020100
ChargennummerA0451817 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/04/2024 Catalog Number122025000,122020050,122021000,122020020,122020100
ChargennummerA0451160 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/03/2024 Catalog Number122025000,122020050,122021000,122020020,122020100
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Imidazole
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Imidazol, 99%, Thermo Scientific Chemicals >