Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Phenylalanin, 99+ %
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | D-Phenylalanine |
Arsen (As) | 3ppm max. |
Farbe | Weiß |
Schwermetalle (als Pb) | 20ppm max. |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99+% |
Verlust bei Trocknung | 0.5% max. |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | C6H5CH2CH(NH2)CO2H |
Beilstein | 14, 494 |
Show More |
Product Suggestions
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0467867 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 172040250,172041000 |
A0458616 | Analysenzertifikat | 05/01/2024 | 172040250,172041000 |
A0428105 | Analysenzertifikat | 02/10/2023 | 172040250,172041000 |
A0395876 | Analysenzertifikat | 15/12/2022 | 172040250,172041000 |
A0410209 | Analysenzertifikat | 13/12/2022 | 172040250,172041000 |
Safety and Handling
- D-Phenylalanine
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Tage
59Stunden
16Minuten
51Sekunden
45Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%