Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Phenylalanin, 99 % Artikelnummer.: 11463224
Thermo Scientific Chemicals D-Phenylalanin, 99 %
Artikelnummer. 11463224
100 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11463224
Marke: Thermo Scientific Chemicals A10572.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
It is an essential amino acid with anti-depressant and analgesic activities. pharmaceutical intermediates, mainly used to treat, prevent osteoporosis, cardiovascular, diabetes, arterioscleros.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist eine essentielle Aminosäure mit antidepressiver und schmerzstillender Wirkung. Pharmazeutische Zwischenprodukte, die hauptsächlich zur Behandlung von Osteoporose, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Arteriosklerose eingesetzt werden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (30 mg/ml). Schwer löslich in Methanol, Ethanol, DMSO.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 673-06-3
Summenformel C9H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 165.19
MDL-Nummer MFCD00004270
InChI-Schlüssel COLNVLDHVKWLRT-MRVPVSSYSA-N
Synonym d-phenylalanine, h-d-phe-oh, 2r-2-amino-3-phenylpropanoic acid, d-phe, sabiden, phenylalanine d-form, alanine, phenyl-, d, d-diphenylalanine, r-2-amino-3-phenylpropanoic acid, d-alpha-amino-beta-phenylpropionic acidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 71567
ChEBI CHEBI:16998
IUPAC-Name (2R)-2-amino-3-phenylpropansäure
SMILES N[C@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Phenylalanine
Schmelzpunkt ∽273°C to 276°C (decomposition)
Beilstein 2804068
Merck Index 14,7271
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (30mg/ml). Slightly soluble in methanol,ethanol,DMSO.
Menge 100 g
Formelmasse 165.19
Optische Drehung +34° (c=2 in water)
Reinheit (%) 99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10244524 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/11/2022 Catalog NumberA10572.06,A10572.14,A10572.22
Chargennummer5002A13Q Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA10572.06,A10572.14,A10572.22
Chargennummer10127953 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA10572.06,A10572.14,A10572.22
ChargennummerJ17Q031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA10572.06,A10572.14,A10572.22
Chargennummer10201955 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA10572.06,A10572.14,A10572.22
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals D-Phenylalanin, 99 % >