Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Lysin-Hydrochlorid, ≥99 % Artikelnummer.: 10125150
Thermo Scientific Chemicals D-Lysin-Hydrochlorid, ≥99 %
Artikelnummer. 10125150
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10125150
Marke: Thermo Scientific Chemicals 243080010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7274-88-6
Summenformel C6H15ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 182.65
MDL-Nummer MFCD00012920
InChI-Schlüssel BVHLGVCQOALMSV-XZNNNFJINA-N
Synonym d-lysine hydrochloride, d-lysine monohydrochloride, d-lysine hcl, d-lysine, monohydrochloride, h-d-lys-oh.hcl, d-lysine, hydrochloride, unii-kk611jde1n, lysine, monohydrochloride, d, r-2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride, lysine, hydrochloride, dMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 81691
ChEBI CHEBI:53558
SMILES Cl.NCCCC[C@@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Lysine hydrochloride
Arsen (As) 1ppm max.
Farbe Weiß
Schwermetalle (als Pb) 10ppm max.
Infrarotspektrum Echt
Eisen (Fe) 30ppm max.
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verlust bei Trocknung 0.3% max. (105°C, 3 hrs)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2N(CH2)4CH(NH2)COOH·HCl
Spezifische Drehung -20.5° to -21.5° (20°C, 589nm) (c=8, 6N HCl)
Fieser 01,959; 07,79; 01,977
Sulfatasche 0.1% max.
IUPAC-Name (2R)-2,6-diaminopentansäurehydrochlorid
Spezifischer Drehzustand −21° (20°C c=8,6N HCl)
Menge 1 g
Formelmasse 182.65
Reinheit (%) 99.0 to 101.0%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0453983 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number243080500,243080010,243080100
ChargennummerA0402569 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number243080500,243080010,243080100
ChargennummerA0439863 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/03/2022 Catalog Number243080500,243080010,243080100
ChargennummerA0410763 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/02/2022 Catalog Number243080500,243080010,243080100
Produktidentifikator
  • D-Lysine hydrochloride
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals D-Lysin-Hydrochlorid, ≥99 % >