Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Lysin-Monohydrochlorid, 98 %
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | D-Lysine monohydrochloride |
Schmelzpunkt | ∽260°C (decomposition) |
Beilstein | 4356907 |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 182.65 |
Optische Drehung | −20° (c=5 in 5N HCl) |
Reinheit (%) | 98% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0439863 | Analysenzertifikat | 09/11/2022 | L07710.06,L07710.03 |
10242770 | Analysenzertifikat | 15/08/2022 | L07710.06,L07710.03 |
D14W022 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | L07710.06,L07710.03 |
P10016 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | L07710.06,L07710.03 |
10231187 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | L07710.06,L07710.03 |