Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Pseudomonas aeruginosa ATCC™ 27853™
Gebrauchsfertige QC-Organismen, die für Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Marke:  Thermo Scientific™ R4607060
149.60 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11983272
  • 184.00 € / 5 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sind gebrauchsfertige QC-Organismen, die zur Verwendung in Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Die Impföse lässt sich in einem Flüssigmedium auflösen (Culti-Loops Rehydrierungsflüssigkeit für Aerobier, Artikel-Nr. R4631000) oder direkt auf ein geeignetes Medium ausstreichen.
Bestellinformationen:
Culti-Loops sind einzeln folienverschweißt, eine Packung enthält fünf Impfösen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
27853TM*
Culti-Loops
Gramnegative Stäbchen
Pseudomonas aeruginosa ATCC™ 27853™
Culti-Loops
5 Impfösen/Packung
Dokumentation
Brochures
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer231475 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/03/2025 Catalog NumberR4607060
Chargennummer217538 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog NumberR4607060
Chargennummer205349 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/01/2025 Catalog NumberR4607060
Chargennummer195642 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/12/2024 Catalog NumberR4607060
Chargennummer175139 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/11/2024 Catalog NumberR4607060
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Pseudomonas aeruginosa ATCC™ 27853™ > Pseudomonas aeruginosa; ATCC: 27853
*Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Warenzeichen von ATCC™ und werden unter Lizenz verwendet.