Learn More
Thermo Scientific™ Salmonellen-Testkit mit Latex-Agglutination
Identifizieren Sie präsumtiv Salmonella in selektiven und/oder angereicherten Kulturen mittels Latex-Agglutination.
Marke: Thermo Scientific™ DR1108A
538.20 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Identifizieren Sie präsumtiv Salmonella in selektiven und/oder angereicherten Kulturen mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ Salmonellen-Testkit. Dieser Latex-Agglutinationsschnelltest wurde für einfache, schnelle und empfindliche Tests auf das Vorliegen von Salmonella spp. in medizinischen, tierischen und Lebensmittelproben entwickelt. Dieser Test nutzt Latexpartikel, die mit polyvalenten Antiseren gegen einen großen Bereich von Salmonella -Geißelantigenen sensibilisiert wurden, und eignet sich für den Nachweis der gängigen Salmonella -Spezies, einschließlich Salmonella typhimurium und Salmonella enteritidis.
Die Gattung Salmonella umfasst über 2400 Serotypen, die, häufig in Zusammenhang mit Lebensmittelvergiftungen, eine akute infektiöse Gastroenteritis hervorrufen können. Da viele Salmonella -Spezies Haustiere befallen, klinisch oder subklinisch, sind Fälle von Salmonella -Lebensmittelvergiftungen in der Regel auf tierische Quellen zurückzuführen.
Verwenden Sie diesen schnellen, einfachen und empfindlichen Test zur Bestimmung von Salmonella spp. in medizinischen, tierischen und Lebensmittelproben.
- Schnell: Ergebnisse in zwei Minuten
- Einfach: Problemlose Durchführung
- Visuell: Leicht auslesbare Ergebnisse
- Empfindlich: Durch Anwendung der Latextechnologie wird dieser Test empfindlicher und ermöglicht die Bestimmung von Salmonella spp. mindestens 24 Stunden schneller als herkömmliche Tests.
Das Salmonellen-Testkit eignet sich aufgrund des hohen Vorhersagewerts für ein Negativergebnis besonders für das Screening von Kulturen. Beim Screening von klinischen Proben ermöglichen diese Eigenschaften schnellere Entscheidungen zur geeigneten Patientenbehandlung. Das Kit eignet sich außerdem hervorragend für das Screening von Lebensmittelproben in der Nahrungsmittelindustrie, wo schnelle Ergebnisse die sonst übliche Verzögerung bei Routinetests auf Salmonella spp.-Kontamination minimieren.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific™.
Spezifikation
2 °C bis 8 °C | |
Salmonella -Geißelantigen | |
Salmonellen-Zelltest-Kit | |
Polyvalent | |
Tier |
Salmonellen-Testkit | |
Klinisch, Lebensmittel und Tiere | |
Salmonella -Latexreagenz, isotone Kochsalzlösung (0,85 %), Einweg-Reaktionskarten, Einweg-Mischsticks | |
100 Tests | |
Salmonella |