Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC™ 13883™
Gebrauchsfertige QC-Organismen, die für Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Marke:  Thermo Scientific™ R4607037
142.70 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 12975763
  • 147.00 € / 5 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sind gebrauchsfertige QC-Organismen, die zur Verwendung in Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Die Impföse lässt sich in einem Flüssigmedium auflösen (Culti-Loops Rehydrierungsflüssigkeit für Aerobier, Artikel-Nr. R4631000) oder direkt auf ein geeignetes Medium ausstreichen.
Bestellinformationen:
Culti-Loops sind einzeln folienverschweißt, eine Packung enthält fünf Impfösen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
13883TM*
Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae
Gramnegative Stäbchen
5 Impfösen/Packung
Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae
CULTI-LOOPS Organismen für die Qualitätskontrolle
Qualitative Qualitätskontrolle
WDCM00061, [NCDC 29853, NCDC 41068]
Dokumentation
Brochures
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer249453 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/04/2025 Catalog NumberR4607037
Chargennummer228033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/02/2025 Catalog NumberR4607037
Chargennummer193461 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/12/2024 Catalog NumberR4607037
Chargennummer155851 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/08/2024 Catalog NumberR4607037
Chargennummer114747 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/05/2024 Catalog NumberR4607037
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC™ 13883™ > K. pneumoniae Subsp. Pneumoniae ATCC 13883
*Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Warenzeichen von ATCC™ und werden unter Lizenz verwendet.