Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Clostridium sporogenes ATCC™ 11437™
Gebrauchsfertige QC-Organismen, die für Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Marke:  Thermo Scientific™ R4601703
225.10 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12978918
  • 250.00 € / 5 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sind gebrauchsfertige QC-Organismen, die zur Verwendung in Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Die Impföse lässt sich in einem Flüssigmedium auflösen (Culti-Loops Rehydrierungsflüssigkeit für Aerobier, Artikel-Nr. R4631000) oder direkt auf ein geeignetes Medium ausstreichen.
Bestellinformationen:
Culti-Loops sind einzeln folienverschweißt, eine Packung enthält fünf Impfösen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Clostridium spp.
Clostridium sporogenes
CULTI-LOOPS Organismen für die Qualitätskontrolle
Qualitative Qualitätskontrolle
11437TM*
Culti-Loops
Gramnegative Stäbchen
5 Impfösen/Packung
Dokumentation
Brochures
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer186091 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/11/2024 Catalog NumberR4601703
Chargennummer168866 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/10/2024 Catalog NumberR4601703
Chargennummer752173 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2024 Catalog NumberR4601703
Chargennummer161176 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/04/2024 Catalog NumberR4601703
Chargennummer551873 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/04/2024 Catalog NumberR4601703
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Clostridium sporogenes ATCC™ 11437™ > Clostridium sporogenes; ATCC: 11437
*Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Warenzeichen von ATCC™ und werden unter Lizenz verwendet.