Learn More
R&D Systems™ Human Flt-3 Ligand/FLT3L Quantikine ELISA Kit
Human Flt-3 Ligand Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
Marke:  R&D Systems™ DFK00
Artikelnummer. 18771804
  • 752.00 € / 1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
The Human Flt-3 Ligand Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Flt-3 Ligand in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul), edta plasma (50 ul), heparin plasma (50 ul), citrate plasma (50 ul).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
15.60 - 1000pg/mL
HRP
Natural and Recombinant Human Flt-3 Ligand
2323
Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.
7pg/mL
Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Citrate, Heparin), Serum
ELISA
Cell Culture Supernates (50uL),Serum (50uL),EDTA Plasma (50uL),Heparin Plasma (50uL),Citrate Plasma (50uL)
FL, FLG3L, Flt3 ligand, Flt3L, FLT3LG, fms-related tyrosine kinase 3 ligand, SL cytokine
Name des Produkts
R&D Systems™ Human Flt-3 Ligand/FLT3L Quantikine ELISA Kit > Eine 96-Well-Platte