Learn More
Gibco™ StemPro™ MSC SFM
CTS™ StemPro™ MSC SFM
Marke: Gibco™ A1033201
450.30 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24342" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
StemPro™ MSC SFM is a serum-free medium (SFM) specially formulated for the growth and expansion of human mesenchymal stem cells (MSCs). StemPro™ MSC SFM enables superior human MSC growth and increased consistency compared to classical serum-supplemented medium (DMEM + 10% FBS).
Entwickelt für Kulturen menschlicher mesenchymaler Stammzellen
StemPro™ MSC SFM ist ein serumfreies Medium (SFM), das speziell für das Wachstum und die Expansion humaner mesenchymaler Stammzellen (MSCs) entwickelt wurde. StemPro™ MSC SFM erzielt im Vergleich zu klassischen Serum-supplementierten Medien (DMEM + 10 % FBS) ein weitaus besseres Wachstum humaner MSCs. Mit StemPro™ MSC SFM können humane MSCs unter Beibehaltung ihres Potenzials zur Mesoderm-Differenzierung in drei Zelllinien (d. h. die Fähigkeit zur Differenzierung in osteogene, chondrogene und adipogene Zelllinien) auf über 5 Passagen expandiert werden. Jede Charge StemPro™ MSC SFM wird durch einen Leistungsassay mit humanen MSCs geprüft, und in Serum-supplementiertem Medium heranwachsende humane MSCs können mit nur wenig oder gar keiner Anpassung direkt in StemPro™ MSC SFM überführt werden. Außerdem erleichtert StemPro™ MSC SFM die Expansion von MSCs direkt aus primärem humanem Knochenmark.
Spezifikation
Dieses Kit wird in zwei Teilen mit separaten Lagerungsanforderungen geliefert. Diese Komponenten werden nicht einzeln verkauft: • 500 ml StemPro™ MSC SFM Basalmedium (vor Licht geschützt bei 2 °C bis 8 °C lagern) • 75 ml StemPro™ MSC SFM Supplement (vor Licht geschützt bei -5 °C bis -20 °C lagern) (Das Basalmedium wird bei Raumtemperatur und das Supplement auf Trockeneis geliefert.) |
|
Mesenchymale Stammzellen | |
Adhärente Zellkultur | |
Serumfreies Medium (SFM) für Stammzellen | |
Geringe Glukosekonzentration, Natriumpyruvat, Natriumhydrogencarbonat, Adenosin, Desoxyribonukleoside | |
≤ 10 EU/ml | |
StemPro™ | |
1 Kit |
CO2 | |
serumfrei | |
Flüssig | |
Serumfrei | |
Kein Glutamin, Kein Phenolrot | |
Calcium, Natriumphosphat | |
Forschungsqualität | |
Human |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Für Anwendungen zur Verarbeitung von humanen Ex-vivo-Geweben und Zellkulturen. ACHTUNG: Für medizinische Anwendungen darf dieses Produkt gemäß US-amerikanischer Bundesgesetzgebung nur von einem Arzt oder auf dessen Anweisung erworben werden.