Learn More
Navailles Polyurethan-Hocker
Dieser Polyurethan-Hocker ist leicht verstellbar.Das Design ist ohne Klammern und Nähte gestaltet und daher abriebfest.
Marke: Navailles 7NN 10GHJR 02 905
213.42 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Verstärkter Sockel mit 5 Beinen und strapazierfähigen Nylonrollen
- Gashebesäule mit Höhenverstellung und Stoßdämpfer
- Runder Sitz aus schwarzem Polyurethan
Spezifikation
Schwarz | |
Keine Armlehnen | |
Labore, chemische Industrie | |
265 lb. | |
580 bis 820 mm | |
15,4 lb. | |
Strapazierfähige Nylonrollen | |
55 cm |
Ja | |
EN 1021-1, EN 1021-2 | |
Gasfedersäule | |
120 kg | |
8 Jahre | |
7,6 kg | |
21,7 in. |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Navailles Polyurethan-Hocker > Polyurethan-Hocker; Sitzhöhe:580 bis 820 mm; Material:Polyurethan, Stahl, Chrom
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur