Learn More
Gibco™ Essential 8™ Medium
Essential 8™ Medium
Marke: Gibco™ A1517001
277.64 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24342" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Essential 8™ Medium ist ein xeno-freies und Feeder-freies Medium speziell für das Wachstum und die Expansion von humanen pluripotenten Stammzellen (PSC). Es wurde ursprünglich von Guokai Chen et al. im Labor von James Thomson (unter der Bezeichnung „E8“) entwickelt und von Cellular Dynamics International validiert. In umfangreichen Tests wurde nachgewiesen, dass Essential 8™ Medium die Pluripotenz in mehreren iPSC-Linien aufrechterhält. Darüber hinaus wurde Essential 8™ Medium verwendet, um die Produktion von iPSCs hochzuskalieren. Es unterstützt nachweislich das iPSC-Wachstum für > 50 Passagen ohne Anzeichen von karyotypischen Anomalien und hält gleichzeitig die Fähigkeit der iPSCs zur Differenzierung in alle drei Keimbahnlinien aufrecht.Merkmale von Essential 8™ Medium:
Reduzierte Variabilität
Essential 8™ Medium ist xeno-frei und enthält nur die 8 unentbehrlichen Bestandteile, die für die Stammzellkultur benötigt werden. Im Gegensatz zu anderen Medien, die mehr als 20 äußerst variable Inhaltsstoffe enthalten, wird Essential 8™ Medium unter cGMP-konformen Bedingungen hergestellt und hat eine optimierte Formulierung mit optimierten Konzentrationen an Wachstumsfaktoren, die maximale Zellgesundheit, Pluripotenz und Wachstum bei minimaler Variabilität gewährleisten.
Zuverlässige und robuste Kulturen
Essential 8™ Medium unterstützt nachweislich das Wachstum pluripotenter Stammzellen und liefert im Vergleich zu anderen Feeder-Systemen Kulturen mit überlegener Morphologie und Wachstumskinetik.
Kostengünstig
Essential 8™ Medium wird in einem praktischen Zwei-Komponenten-Kit (500 ml Basalmedium und 10 ml Supplement) geliefert. Bei Verwendung mit Vitronectin (VTN-N) bietet es ein kostengünstiges, definiertes Feeder-freies System für die Kultur von humanen pluripotenten Stammzellen (PSCs).
Essential 8™ Medium wird in Partnerschaft mit Cellular Dynamics International vermarktet.
Spezifikation
Embryonale Stammzellen (ESCs), induzierte pluripotente Stammzellen (iPSCs) | |
Flüssig | |
Serumfrei | |
cGMP für medizinische Geräte, 21 CFR Teil 820 und ISO 13485 | |
500 ml | |
Human | |
Feeder-frei, Stammzellen (human, iPS – induzierte pluripotente Stammzellen, embryonal) |
Xeno-Free | |
Stammzell-Medien | |
Phenolrot | |
Essential 8™ | |
Supplement – Trockeneis, Basal – Umgebungstemperatur | |
• 500 ml Basalmedium (vor Licht geschützt bei 2–8 °C lagern) • 10 ml Supplement (vor Licht geschützt bei -5 bis -20 °C lagern) |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- 3,4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 3,4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione
User Guide: Essential 8 Medium
Version: 5.0
DateigrößeVersion: 118.7 kB
Product Info. Essential 8™ Adaptation Kit
Version: MAN0014536 Rev A (8 Sep 2015)
DateigrößeVersion: 240.7 kB
Protocol: Culturing PSCs in Essential 8 Medium
Version: MAN0007035 Rev B (28Jan2016)
DateigrößeVersion: 406.4 kB
Manual: Geltrex vs. Recombinant Vitronectin (Japanese)
Version: 03.2013
DateigrößeVersion: 1.1 MB
Protocol: Essential8 Adaptation Scheme (Japanese)
Version: 02.2013
DateigrößeVersion: 828.5 kB
User Guide: Adaptation of hPSCs from Different Culture Systems to Essential 8 Medium or Essential 8 Flex Medium
Version: MAN0013768 Rev.A (20Jan2016)
DateigrößeVersion: 337.6 kB
Manual: Culturing PSCs in Essential 8 Medium (Japanese)
Version: MAN0007035 15June2012
DateigrößeVersion: 945.9 kB
Posters: Power Of Stem Cells
DateigrößeVersion: 11.9 MB
Poster: Development of feeder-free PSC culture system enabling translational & clinical research
DateigrößeVersion: 1.5 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Essential 8™ Medium > 500 ml