Learn More
Multiroir Controlec™ Durchsichtige Multiroir modulare Schublade
Perfekt modular und kombinierbar. Die Multiroir Controlec™ Crystal Multiroir Modulare Schublade kombiniert außergewöhnliche Transparenz, hohe Stoßfestigkeit und Sterilisation per Autoklaven.
Marke: Multiroir Controlec™ 11108MU05000C
Beschreibung
- Perfekt modular und stapelbar—an allen vier Seiten kombinierbar
- Austauschbare Schubladen und Hüllen
- Hergestellt aus hochtransparentem Polycarbonat für sofortige Erkennbarkeit
- Robust und stabil mit hoher Stoßfestigkeit und UV-Beständigkeit
- Kann für die Verwendung in sterilen/Reinraumumgebungen in einem Autoklaven sterilisiert werden
- Integrierter Griff an der Unterseite aus Kunststoff
- Große einzelne Schublade und -hülle mit einem Fassungsvermögen von 5 Litern
- Eine Hülle in identischer Größe mit 2 kleinen Schubladen ist ebenfalls erhältlich
Spezifikation
5 l | |
Transparent | |
Transparent | |
Rechteckig | |
1 | |
355 mm | |
185 mm | |
101 mm |
Übereinstimmung mit europäischen Normen | |
Griff mit Untergriff | |
Polycarbonat | |
Schublade und Hülle | |
Ja | |
320 mm | |
172 mm | |
92 mm |
Sugerencias de productos
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Multiroir Controlec™ Durchsichtige Multiroir modulare Schublade > Durchsichtige Multiroir modulare Schublade: Kapazität von 5 l
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido