Learn More
Fisherbrand™ UV Crosslinker with Adjustable Height
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
230 V AC 50/60 Hz
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
Enthält fünf 254 nm-Lampen (13-245-223)
- Ideal für die Vernetzung von DNA oder RNA mit Membranen, als Vorbereitung für mehrere Proben von Southerns, Northerns, Dot oder Slot-Blots
- Das Gerät ist mit fünf 254 nm-Kurzwellenlampen ausgestattet
- Keine manuelle Kalibrierung mehr erforderlich, wenn zwischen Wellenlängen gewechselt wird
- Der UV-Crosslinker AH ist für 254 nm-Kurzwellenlampen sowie für 306 nm- und 368 nm-Lampen kalibriert
- Wechseln Sie Ihre Lampen und wählen Sie Ihre Lampenauswahl auf dem Display aus
- Großes UV-Schutzfenster ermöglicht eine einfachere Prozesskontrolle
- Zwei Betriebsarten: Energie oder Zeit
- Sicherheitsmechanismus für offene Türen
- Energieeffiziente elektronische Vorschaltgeräte
- Geringer Platzbedarf
- Ersatzlampen erhältlich, siehe Best.-Nr. 13-245-223
Zertifizierungen
CSA, UL listed, CE marked
Garantie
Zwei Jahre
Spezifikation
Spezifikation
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Spannung | 230 V AC |
| Zertifizierung/Konformität | CSA, UL, CE |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 14,37 in. |
| Tiefe (metrisch) | 36,4 cm |
| Elektrische Anforderungen | 230 V AC 50/60 Hz |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Vernetzung von DNA oder RNA mit Membranen, als Vorbereitung für mehrere Proben von Southerns, Northerns, Dot oder SlotBlots |
| Höhe (angloamerikanisch) | 10,25 in. |
| Höhe (metrisch) | 26 cm |
| Enthält | Fünf 254 nm-Kurzwellenlampen |
| Mehr anzeigen |