Learn More
Multiroir Controlec™ BASICBOX stapelbare Aufbewahrungsboxen
Artikelnummer. 15889475
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1,7 L
2,3 L
3,5 L
9 l
15 l
20 L
30 l
52 L
134 L
Abmessungen (L x B x H):
205 x 170 x 75 mm
205 x 170 x 100 mm
205 x 170 x 145 mm
328 x 250 x 190 mm
380 x 330 x 213 mm
425 x 330 x 213 mm
595 x 395 x 170 mm
595 x 395 x 310 mm
780 x 570 x 400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15889475
Marke: Multiroir Controlec™ 18724
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Einfach und sicher übereinander stapelbar. Multiroir Controlec™ BASICBOX stapelbare Aufbewahrungsboxen bestehen aus klarem Kunststoff mit eingelassenem, einrastbarem Deckel und abgerundeten Ecken für die praktische Lagerung von Nahrungsmitteln oder anderen Produkten. In verschiedenen Größen erhältlich.
Die BASICBOX Serie ist eine hervorragende und solide Lagerungslösung für Produkte und Lebensmittel aller Art.
  • Aus recyclebarem Polypropylen (PP)
  • Eignet sich für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie
  • Durchsichtiges Material für einen perfekten Überblick über den Inhalt
  • Der Deckel wird durch ein Scharnier an den Seiten der Kiste auf den Boden geklickt
  • Tiefer versenkter Deckel für optimale Stabilität beim Stapeln
  • Abgerundete Ecken sorgen für eine sichere Verwendung
  • Temperaturbereich von -20° C via +70° C
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 9 l
Verschlussfarbe Durchscheinend
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Versenkter Deckel zum Aufstecken
Farbe Durchscheinend
Material Polypropylen
Form Rechteckig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für die Lebensmittelindustrie
Enthält Deckel
Montageart Stapelbar
Anzahl Fächer 1
Produkttyp Schubeinsätze
Stapelbar Ja
Modell BASICBOX
Temperaturbereich (metrisch) -20° bis +70 °C
Abmessungen (L x B x H) 328 x 250 x 190 mm
Länge (metrisch) 328 mm
Breite (metrisch) 250 mm
Höhe (metrisch) 190 mm