Learn More
Corning™ 8-Kanal-Adapter für Sauger
Zur Verwendung mit Vakuumsauger. Corning™ Vakuumsaugerzubehör. Der 8-Kanal-Adapter kann verwendet werden, um Medien und Lösungen von jeweils 8 Wells einer 96-Well-Mikrotiterplatte gleichzeitig zu entfernen.
Marke: Corning™ 4931
259.71 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dies ist ein 8-Kanal-Adapter, der auf den Sauger (Nr. 4930) passt, sodass er zum gleichzeitigen Entfernen von Medien und Lösungen aus 8 Wells auf einer 96-Well-Platte verwendet werden kann. Weitere Informationen finden Sie auf der Registerkarte „Zubehör“ unten.
Spezifikation
Standard-Einweg-Pipettenspitzen, 1 bis 200 μl | |
8 | |
Corning Vakuumsauger (4930) |
Nicht autoklavierbar | |
Adapter, 8 Kanäle |