Learn More
BRAND™ Zubehör für Makro-Pipettencontroller
Auch nach jahrelangem Einsatz noch dauerhaft einsatzfähig. Das bestellbare BrandTech™ BRAND™ macro™ Pipettencontrollerzubehör umfasst Saugbälge, Ventilsysteme, nicht-sterile 3 μ Membranfilter sowie Silikonadapter.
Marke:  BRAND™ 26220
4.14 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15623947
  • 6.20 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Kann über viele Jahre hinweg verwendet werden. Das bestellbare BrandTech™ BRAND™ macro™ Pipettenreglerzubehör umfasst Saugbälger, Ventilsystem, nicht sterile 3 μ-Membranfilter und Silikonadapter.
Zum Zubehör und Ersatzteile für die BRAND™ macro™ Pipettierhilfe gehören:
  • Saugbälge: Ein Druck auf den Saugbalg führt zu einer Ansaugung von bis zu 50 ml. Eine 100 ml-Pipette muss befüllt werden? Einfach erneut auf den Balg drücken und weiter geht‘s! Die Bälge können bei Bedarf nach jahrelangem Gebrauch ersetzt werden.
  • Einzigartiges Ventilsystem: Breite Luftkanäle ermöglichen ein schnelles Befüllen großer Pipetten. Empfindliche Ventile für eine präzise Kontrolle bei geringvolumigen Pipetten. Das Ersatzventilsystem wurde entwickelt, um genaue Entleerungszeiten für akkurate Messungen sicherzustellen.
  • Unsterile 3μ Membranfilter: Lieferbar in Packungen mit 10 Einheiten.
  • Adapter aus Silikon: Abnehmbar, autoklavierbar und passend für 0.1 bis 200 ml-Pipetten. Hydrophobische Filter begrenzen die Überaspiration in das Gerät.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,1 ml- bis 200 ml-Pipetten
Grau
Macro Pipettierhilfe
1
Adaptergehäuse
Autoklavierbar
Wiederverwendbar
Polypropylen
Unsteril
0,1 bis 200 ml
Name des Produkts
BRAND™ Zubehör für Makro-Pipettencontroller > Adaptergehäuse; Polypropylen