Learn More
Corning™ Unsterile Deep-Well-Platte für Lagerung und Entnahme
Deep-Well- und Assay-Platten werden für die Probennahme, in-vitro-Wachstumskammern und Langzeitlagerung verwendet.
Marke:  Corning™ 3866
1695.75 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16862250
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Polypropylen
  • Bieten eine hervorragende chemische Beständigkeit
  • Halten Temperaturen bis -80 °°C stand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ohne Deckel
Polypropylen
Unsteril
2 ml
Durchscheinend
Durchsichtig
96
Unbehandelt
Rund
Name des Produkts
Corning™ Unsterile Deep-Well-Platte für Lagerung und Entnahme > Rund 2 ml