Learn More
Corning™ 96-Well Mikrotiterplatten aus durchsichtigem Polystyrol
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Transparent
Anzahl pro Packung:
10, Großpackung
20 St./Packung
5, Großpackung
Einzeln verpackt
Anzahl pro Karton:
100 (20 Packungen)
100/Karton
50/Karton
50/Packung
Beschreibung
- Entwickelt für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich allgemeiner Zellwachstumsexperimente, Klonierungsstudien, Virusisolierungen, Empfindlichkeitstests und In-vitro-Tests
- Plattenböden mit gleichmäßiger Dicke für verzerrungsfreie Beobachtung und mikroskopische Untersuchungen
- Alphanumerische Koordinaten auf der gleichen Fokusebene wie das Zellwachstum zur komfortablen Referenzierung der Well-Positionen
- Greifkanten erleichtern die Handhabung.
- Alle Platten verfügen über nicht umkehrbare Deckel mit Kondensationsringen, um Verdampfung und Kontaminationsgefahr zu minimieren.
- Aus optisch klarem Polystyrol in medizinischer Qualität
- Gammasterilisiert
- Zertifiziert nicht-pyrogenisch
Zertifizierungen
Garantiert nicht-pyrogenisch
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Zertifizierungen und Gütesiegel
- Erneuerbare Energie
- ‚Energy Star’-Zertifizierung
Spezifikation
Spezifikation
Format | Standard |
Deckel | Mit Deckel |
Kulturfläche | 0,32 cm2 |
Array | 8 x 12 |
Farbe | Transparent |
Material | Polystyrol |
Anzahl Wells | 96 |
Arbeitsvolumen (metrisch) | 0,1 bis 0,2 ml |
Sterilität | Steril |
Oberflächenbehandlung | Zellkultur |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Product Information
Product Information
COR001 Lifescience Guid
DateigrößeVersion: 7 MB
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
09121040 | Konformitätsbescheinigung | 15/07/2021 | 3599 |
09921021 | Konformitätsbescheinigung | 13/07/2021 | 3599 |
09221054 | Konformitätsbescheinigung | 13/07/2021 | 3599 |
07921001 | Konformitätsbescheinigung | 13/07/2021 | 3599 |
02521061 | Konformitätsbescheinigung | 13/07/2021 | 3599 |
Sonderangebote
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Sparen bei Corning Laborprodukten
Corning Laborprodukte AngebotAktionscode: 24073Gültig bis zum: 2025-04-25
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ 96-Well Mikrotiterplatten aus durchsichtigem Polystyrol >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur