Learn More
Corning™ Costar™ Zellkulturplatten mit flachen Böden
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Verpackung:
Großverpackt, 10 Beutel à 5 Stück.
Packung mit 50 Stück (einzeln verpackt)
Beschreibung
- Aus Polystyrol medizinischer Qualität
- Well-Volumen: 320 μl bis 360 μl
- Arbeitsvolumen: 75 μl bis 200 μl
- Auswahl zwischen flachen runden Easy Wash™ oder V-förmigem Boden
- Behandelte Oberflächen sind nicht beschichtet, erfordern keine besondere Behandlung und sind bei Raumtemperatur stabil
- Sterile Mikrotiterplatten werden durch Gammastrahlung sterilisiert und als nicht pyrogen zertifiziert
- Ideal für serielle Verdünnungen, Hämagglutinations- oder Fällungstests und allgemeine Lagerungsanwendungen
- Die Plattenmaße entsprechen den üblichen Branchennormen
Zertifizierungen
Garantiert nicht-pyrogenisch
Spezifikation
Spezifikation
Format | Standard |
Deckel | Mit Deckel |
Kulturfläche | 0,32 cm2 |
Array | 8 x 12 |
Verpackung | Packung mit 50 Stück (einzeln verpackt) |
Bindungsart | TC-behandelt |
Farbe | Transparent |
Material | Polystyrol |
Anzahl Wells | 96 |
Arbeitsvolumen (metrisch) | 0,1 bis 0,2 ml |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Costar™ Zellkulturplatten mit flachen Böden >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur