Learn More
Corning™ Fugenlose 1536-Well Multiwell-Platten
GREENER_CHOICE
Farbe:Schwarz, durchsichtiger Boden; Sterilität:Steril
Marke:  Corning™ 3836
Artikelnummer. 12741935
  • 2218.71 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 28-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Corning 1536-Well-Mikrotiterplatten sind unsere Mikrotiterplatten, die mit der höchsten Dichte erhältlich sind, für ein Screening mit hohem Durchsatz.Die Mikrotiterplatten entsprechen der Standardstellfläche von Mikrotiterplatten und den StandardabmessungenDiese Mikrotiterplatten sind in schwarzem und weißem Polystyrol erhältlich, mit rundem oder flachem Boden und in Schwarz mit durchsichtigem Boden.
  • Gesamt-Well-Volumen von 10 μl bei Rund-Well-Mikrotiterplatten und 12,8 μl bei Mikrotiterplatten mit flachem Boden
  • Empfohlenes Arbeitsvolumen von bis zu 8 μl
  • Runder Well-Boden für verringerten Lufteinschluss und verbesserte CV-Werte und Z-Faktor
  • Angehobener Boden für höhere Empfindlichkeit
  • Flussreservoir an allen vier Seiten, um Kontaminationen des Instruments zu verringern
  • Deckel sind separat erhältlich.Der Corning Deckel (Kat.-Nr. 3098) ist mit diesen Mikrotiterplatten kompatibel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard
0,03 cm2
Schwarz, Mit durchsichtigem Boden
Automatisierte Dispenser, einschließlich PerkinElmer FlexDrop™
12,5 μl
8 μl
Zellkultur
Für Kalypsys™ Systeme, optimale Empfindlichkeit des unteren Lesegeräts
20/Packung
Ohne Deckel
32 x 48
Assay-Platte
Polystyrol
1536
Steril
Flach
100/Karton
Name des Produkts
Corning™ Fugenlose 1536-Well Multiwell-Platten > Schwarz mit transparentem Boden; Gewebekulturenbehandelt;20/Packung, 100/Karton