Learn More
Texwipe™ Sterile TechniSat™ Vorgetränkte Wischtücher
Für Anwendungen der ISO-Klasse 6
Marke:  Texwipe™ TX3214
688.03 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15641907
  • 949.00 € / 1000 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beinhaltet: Zertifikate für Bestrahlung, Konformität und Analyse.
Beschreibung
Beschreibung
Für Anwendungen der ISO-Klasse 6
  • Bindemittelfreie, wasserstrahlverfestigte Polyester/Cellulose-Wischtücher, mit 70 % Isopropylalkohol und 30 % deionisiertem Wasser in USP-Qualität vorgesättigt, gefiltert durch 0.2 μm-Filter
  • Gammabestrahlt bis zu einem Sterilisierungsvertrauensgrad von 10-6 gemäß Association for Advancement of Medical Instrumentation (AAMI)
  • Geringe Mengen an extrahierbaren Lösungsmitteln und Partikelbildung
Bestellinformation
Charge und Verfallsdatum sind auf jeder Verpackung deutlich gekennzeichnet. Verpackungsoptionen: Karton mit 24 FlexPacks (50 Wischtücher pro FlexPack) oder FlexPack mit 20 Wischtüchern.
Compliance
Gammabestrahlt bis zu einem SAL von 10–6 gemäß den Richtlinien der Association for the Advancement of Medical Instrumentation.
Spezifikation
Spezifikation
Vorgesättigte Wischtücher
28 cm
23 cm
11 x 9 in. (28 x 23 cm)
50 Wischtücher/Packung, 20 Packungen/Karton, 1000 Wischtücher insgesamt/Karton
Steril
11 in.
11 in.
Polyester-Zellulose
Konzipiert für die Reinigung und das Polieren von Geräten und Umgebungsoberflächen während und nach dem Produktionsablauf
70 % Isopropylalkohol, 30 % deionisiertes Wasser
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Name des Produkts
Texwipe™ Sterile TechniSat™ Vorgetränkte Wischtücher > Größe: 9 x 11 Zoll (Karton)