Learn More
Lovibond™ Spektralphotometer der Serie PFXi-880
Artikelnummer. 13555290
Click to view available options
Typ:
Spektralphotometer
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Für Zuckerlösungen und Sirupe
Zur grundlegenden Farbmessung von flüssigen Proben
Enthält:
Gerät, Windows-kompatible Software, Ersatzlampe, RCMSi-Starterpaket und optische Lovibond™-Glaszellen
Integriertes Heizelement, Gerät, Windows-kompatible Software, Ersatzlampe, RCMSi-Starterpaket und optische Lovibond™-Glaszellen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13555290
Marke: Lovibond™ 1378806
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beinhaltet
Gerät, Windows-kompatible Software, Ersatzlampe, Anleitung, RCMSi-Starterpaket und optische Lovibond™-Glaszellen
Mit RCSi Technologie (Fernbediente Kalibrierungs- & Wartungsdienste) zur Fernkalibrierung und -wartung über das Internet, ohne den Tisch verlassen zu müssen
  • Automatische und nicht-subjektive Farbmessung
  • Robuste, chemisch beständige Stahlkonstruktion
  • Abnehmbare 6-Zoll-Probenkammer (153 mm)
  • Geeignet zur Verarbeitung heißer Proben mit hohen Schmelzpunkten
  • Die Ausgabe entspricht GLP, einschließlich Datum, Uhrzeit, Probe und Anwender-ID
  • Erhältlich mit optionaler integrierter Heizeinheit für Proben wie Fette oder Wachse, deren Temperatur konstant über dem Schmelzpunkt gehalten werden muss
  • Mit einer Auswahl an Farbskalen
  • Lieferung mit Farbkontrollsoftware zur Datenanalyse
  • Fernsteuerfähig
PFXi-880/CIE
  • Für transparente Proben
  • Farbskalen: CIE L™a™b, CIELAB (L™C™h), Delta E™-Farbdifferenz, Spektraldaten, xyY-Chromatizitätskoordinaten, XYZ-Tristimuluswerte, Säurewaschtest (ASTM D848), optische Dichte (Absorption)
PFXi-880/S
  • Für Zuckersirup und Lösungen
  • Farbskalen: CIE™ La™ b, Delta E™-Farbdifferenz, ICUMSA-Farbindex (ICUMSA GS1-7, ICUMSA GS2/3-9), RYBN Farbe, Spektraldaten, xyY-Farbkoordinaten, XYZ-Tristimuluswerte, optische Dichte (Absorption)
PFXi-880/CIE: Chemikalien, Speiseöle und -fette, Beschichtungen, Wasser- und Abwasser, Nahrungsmittel und Getränke, Haushaltsprodukte, Mineralöle und -wachse, Kunststoffe, Zuckerlösungen, Sirup und Honig, Pharmazeutika und Kosmetika, Biere, Malze und Karamelle, medizinisch und klinisch. PFXi-880/S: Zuckerlösungen, Sirup und Honig.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität AOCS, ISO, ASTM, CE, RoHS, WEEE
Display Farbgrafik
Lichtquelle Wolfram-Halogenlampe
Spektren-Bandbreite 10 nm
Typ Spektralphotometer
Spannung 90/240 V
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur grundlegenden Farbmessung von flüssigen Proben
Höhe (angloamerikanisch) 6,69 in.
Höhe (metrisch) 17 cm
Enthält Gerät, Windows-kompatible Software, Ersatzlampe, RCMSi-Starterpaket und optische Lovibond™-Glaszellen
Länge (angloamerikanisch) 7,7 in.
Länge (metrisch) 19,6 cm
Messzeit > 30 s
Modell PFXi-880/CIE
Schichtdicke 0,1 bis 153 mm
Wiederholgenauigkeit Chromatizität (x y) - ±0,0002; ΔE - 0,2
Spektrale Empfindlichkeit 420 bis 710 nm
Gewicht (angloamerikanisch) 16 lb.
Gewicht (metrisch) 7,7 kg
Breite (angloamerikanisch) 20,27 in.
Breite (metrisch) 51,5 cm