Learn More
Corning™ Weiße 1536-Well-Mikrotiterplatte aus Polystyrol, ohne Deckel, mit generischem Barcode, nicht steril
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Anzahl Wells:
1536
Beschreibung
- Etiketten sind auf allen 4 Seiten der Platte aufgebracht
- Keine Sequenznummernduplikate
- Hervorragende Druckqualität und Auflösung
- Beständig gegen gewöhnliche Laborreagenzien
- Beständig gegen Temperaturen im Bereich von –80 ºC bis +52 ºC
Merkmale der Mikrotiterplatten:
- Hervorragender dynamischer Signalbereich durch niedrige Hintergrundfluoreszenz und erhöhte Signalstärke
- Die hervorragende Planlage minimiert die Variabilität innerhalb einer Platte und zwischen den Platten
- Wells mit flachem Boden sind kompatibel mit automatisierten Dispensern einschließlich des PerkinElmer FlexDrop™
- Die unbehandelte (oder mittelstark bindende) Polystyroloberfläche ist hydrophob und bindet Biomoleküle durch passive Wechselwirkungen.
- In erster Linie geeignet für die Immobilisierung großer Moleküle, wie Antikörper, deren große hydrophobe Bereiche mit der Oberfläche interagieren können (Bindungsvermögen von ca. 100 bis 200 ng IgG/cm²)
Specifica
Specifica
| Barcode | Inklusive Barcode |
| Deckel | Ohne Deckel |
| Anzahl Wells | 1536 |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | Bis zu 8 μl |
| Sterilität | Unsteril |
| Oberflächenbehandlung | Unbehandelt |
| Menge | 10/Packung, 50/Karton |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto