Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Spin-Becher - Celluloseacetat-Filter
Diese leeren Spin-Säulen und Spin-Becher (5 bis 500 μl) eignen sich für kleinvolumige Affinitätsverfahren, wie z. B. Immunpräzipitationsassays mit Agarose-Beads.
Marke:  Thermo Scientific™ 69702
182.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10510824
  • 205.00 € / 50 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Pierce Spin-Becher - Celluloseacetat-Filter
50 cups
Mikrozentrifuge, Spin-Säule
Pierce™
Zentrifugationsbecher
Leersäule, Celluloseacetatfilter
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZL393736 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number69702
ChargennummerZD386228 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/05/2024 Catalog Number69702
ChargennummerZC382156 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/03/2024 Catalog Number69702
ChargennummerYJ375976 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/10/2023 Catalog Number69702
ChargennummerYE358319 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/05/2023 Catalog Number69702
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Spin-Becher - Celluloseacetat-Filter > 800 μl; 0,45 μm Porengröße