Learn More
Corning™ Polystyrol 384-Well-Feststoffplatten
Farbe:Transparent; Sterilität:Steril; Deckel:Mit Deckel
Marke: Corning™ 3701
Beschreibung
- Aus Polystyrol medizinischer Qualität
- Well-Volumen: 112 μ l
- Arbeitsvolumen: 20 μl bis 80 μl
- Die Produkte mit behandelter Oberfläche(mittlere Bindung, hohe Bindung, TC-Behandlung) sind nicht beschichtet, erfordern keine besondere Behandlung und sind bei Raumtemperatur stabil.
- Sterile Mikrotiterplatten werden durch Gammastrahlung sterilisiert und als nicht pyrogen zertifiziert
- Die Plattenmaße entsprechen den üblichen Branchennormen
Spezifikation
Standard | |
0,06 cm2 | |
20/Packung, 100/Karton | |
Polystyrol | |
20 bis 80 μl | |
Zellkultur | |
Anhaftung und Wachstum von verankerungsabhängigen Zellen | |
20/Packung |
Mit Deckel | |
16 x 24 | |
Transparent | |
384 | |
Steril | |
Flacher Boden (F-Well) | |
100/Karton | |
100/Karton |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
COR001 Lifescience Guid
DateigrößeVersion: 7 MB
Sonderangebote
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Sparen bei Corning Laborprodukten
Corning Laborprodukte AngebotAktionscode: 24073Gültig bis zum: 2025-04-25
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Polystyrol 384-Well-Feststoffplatten > Gewebekulturbehandelt; transparent; mit Deckel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur